901464
2,2′-Bi-1,3,2-dioxaborinane
≥95%
Sinonimo/i:
B2(pro)2, Propanediol diboron
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder or crystals
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
156 °C
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C6H12B2O4/c1-3-9-7(10-4-1)8-11-5-2-6-12-8/h1-6H2
FOGDFVUQHQEIPV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Enantioselective alkene diboration is a valuable strategy for transforming unsaturated hydrocarbons into useful chiral building blocks.