M29606
9-Methylanthracene
98%
Sinonimo/i:
9-Methylanthracene
Saggio
98%
P. ebollizione
196-197 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
77-79 °C (lit.)
Densità
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12/c1-11-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(11)13/h2-10H,1H3
CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?