65760
N-Methylaniline
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Monomethylaniline
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.571 (lit.)
n20/D 1.571
P. eboll.
196 °C (lit.)
Punto di fusione
−57 °C (lit.)
Densità
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CNc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,spleen,Bone marrow
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?