165131
2,5-Hexanedione
≥98%
Sinonimo/i:
Acetonylacetone
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.43 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. ebollizione
191 °C (lit.)
Punto di fusione
−6-−5 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: miscible
Densità
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?