155756
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione
98%
Sinonimo/i:
Dipivaloylmethane
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. eboll.
72-73 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6/h7H2,1-6H3
YRAJNWYBUCUFBD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedioneis a stable, anhydrous reagent. It undergoes O-additions and C-additions. In various reactions, it acts as an air-stable ligand for metal catalysts. Furthermore, it serves as a substrate for heterocycles.
Applicazioni
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione used as a ancillary ligand in the synthesis of orange-emitting iridium(III) complex.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.