238309
Hexafluoroacetylacetone
98%
Sinonimo/i:
1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.332 (lit.)
P. ebollizione
70-71 °C (lit.)
Densità
1.47 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H2F6O2/c6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11/h1H2
QAMFBRUWYYMMGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Antipsychotic medications and sleep problems in patients with schizophrenia: This research investigates the effects of antipsychotics, including aripiprazole, on sleep disturbances in schizophrenia patients, highlighting its pharmacodynamic actions and contributing to a deeper understanding of aripiprazole′s clinical applications in mental health disorders (Cederlöf et al., 2024).
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
238309-5G | 4061838786838 |
238309-5KG | |
238309-25G | 4061838786821 |