Documenti fondamentali
348198
Sigma-Aldrich
(1,5-Cyclooctadiene)(hexafluoroacetylacetonato)silver(I)
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H13AgF6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
423.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: silver
reagent type: catalyst
Punto di fusione
122-124 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CC=CCCC=C1.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Ag])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H12.C5H2F6O2.Ag/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1-2,7-8H,3-6H2;1,12H;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;2-1-;
VYSNNDDIRXIZPJ-OJKFPHAYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
348198-1G
348198-5G4061833321904