Documenti fondamentali
345083
Sigma-Aldrich
Copper bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
99%
Sinonimo/i:
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione copper(II) derivative, Cu(TMHD)2
About This Item
Formula condensata:
Cu(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
Punto di fusione
198 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Cu/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7-;
VCIKJQZFNVXWPF-ATMONBRVSA-L
Descrizione generale
Atomic number of base material: 29 Copper
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Since the demonstration of the first practical solar cell 60 years ago, research on novel materials, improved solar cell design and structure, and innovative manufacturing processes have all contributed to a continuous increase in the efficiency of photovoltaic (PV) devices.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
345083-1G4061826759103
345083-5G