28125
18-Crown-6
purum, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
18C6, 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
solid
Punto di fusione
38-41 °C
42-45 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
O1CCOCCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)