901591
18-Crown-6 solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
0.944 g/mL
Stringa SMILE
O1CCOCCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Synthesis of diaryl ethers, diaryl thioethers, and diarylamines mediated by potassium fluoride-alumina and 18-crown-6
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-18.88 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)