Key Documents
393428
Sigma-Aldrich
4′-Aminobenzo-15-crown-5
97%
Sinonimo/i:
(Benzo-15-crown-5)-4′-ylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H21NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.32
Beilstein:
1587285
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
76-78 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C14H21NO5/c15-12-1-2-13-14(11-12)20-10-8-18-6-4-16-3-5-17-7-9-19-13/h1-2,11H,3-10,15H2
CQNGAZMLFIMLQN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3