188832
15-Crown-5
98%
Sinonimo/i:
15C5, 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
93-96 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densità
1.113 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
O1CCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C10H20O5/c1-2-12-5-6-14-9-10-15-8-7-13-4-3-11-1/h1-10H2
VFTFKUDGYRBSAL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a phase transfer catalyst for the preparation of polyphenylacetylene (PPA) by anionic polymerization of phenylacetylene with sodium amide (NaNH2).
- In the allylic alkylation of allyl acetates by malonates with palladium complex catalysts.
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?