382655
2-Hydroxymethyl-12-crown-4
95%
Sinonimo/i:
(12-Crown-4)-2-methanol, 1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan-2-methanol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.480 (lit.)
P. ebollizione
115 °C/0.04 mmHg (lit.)
Densità
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
Stringa SMILE
OCC1COCCOCCOCCO1
InChI
1S/C9H18O5/c10-7-9-8-13-4-3-11-1-2-12-5-6-14-9/h9-10H,1-8H2
NJIPEIQHUNDGPY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- To prepare an ester of lasalocid with crown ether to study its complex formation with monovalent cations.
- To prepare hydrogel adsorbents for potential usage in the recovery of lithium-ions from seawater.
- As a starting material in the synthesis of metal-free phthalocyanines and metallophthalocyanines.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?