Documenti fondamentali
06753
Sigma-Aldrich
Isododecane
mixture of isomers, technical, ≥80% (GC)
Sinonimo/i:
2-Methylundecane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H26
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.33
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Grado
technical
Saggio
≥80% (GC)
Stato
liquid
tecniche
GC/GC: suitable
Stringa SMILE
CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C12H26/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
GTJOHISYCKPIMT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Dodecane analytical standard
Supelco
44010
Dodecane
Tetrahydrocurcumin analytical standard
Supelco
50202
Tetrahydrocurcumin
Butyraldehyde purified by redistillation, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
418102
Butyraldehyde
Etanolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1373
Etanolo
Silicone elastomer blends: A novel topical drug delivery platform.
Hyder A Aliyar et al.
Journal of cosmetic science, 68(1), 74-78 (2018-02-22)
Astrid Maruti et al.
Journal of chromatography. A, 1551, 41-51 (2018-04-14)
A novel extraction technique is proposed in which the Multiple Headspace Extraction (MHE) approach is used in conjunction with Headspace Sorptive Extraction (HSSE) and Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) detection. The extraction method was developed to determine volatile compounds in macroalgae.