Documenti fondamentali
H6703
Sigma-Aldrich
Esadecano
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
n-esadecano, Cetano
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)14CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.44
Beilstein:
1736592
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
7.8 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 105.3 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
395 °F
dilution
(for general lab use)
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. ebollizione
287 °C (lit.)
Punto di fusione
18 °C (lit.)
Temp. transizione
solidification point 17.5-18.5 °C
Densità
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′esadecano (n-esadecano) è un idrocarburo alifatico a catena lunga. È un carburante di riferimento con numero di cetano 100, impiegato per determinare il numero di cetano dei carburanti diesel. È stato descritto il meccanismo di ossidazione dell′esadecano in fase gassosa. Sono state determinate densità, velocità del suono, compressibilità adiabatica e densità del liquido compresso dell′esadecano. Sono state valutate le prestazioni dei catalizzatori platino/zeolite per l′idroisomerizzazione di n-esadecano. La degradazione termica di n-esadecano forma n-alcani e 1-alcheni come prodotti chiave.
Applicazioni
L′esadecano è stato usato come materiale a cambiamento di fase (PCM) nella preparazione di esadecano/xGnP (nanoplacchette di grafite per esfoliazione), un PCM composito caricato con xGnP.
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Pentadecane ≥98.0% (GC)
Sigma-Aldrich
76510
Pentadecane
Heptadecane 99%
Sigma-Aldrich
128503
Heptadecane
Dodecane ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
D221104
Dodecane
Density and speed of sound measurements of hexadecane.
Outcalt S, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 42(6), 700-706 (2010)
The gas-phase oxidation of n-hexadecane.
Fournet R, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 33(10), 574-586 (2001)
Kinetics and product distribution of n-hexadecane pyrolysis.
Watanabe M, et al.
AIChE Journal, 46(4), 843-856 (2000)
Comparison of Pt/zeolite catalysts for n-hexadecane hydroisomerization.
Park KC and Ihm SK.
Applied Catalysis A: General, 203(2), 201-209 (2000)
High thermal performance composite PCMs loading xGnP for application to building using radiant floor heating system
Jeon J, et al.
Solar Energy Mat. and Solar Cells, 101, 51-56 (2012)
Protocolli
HDM-PAMPA with the MultiScreen Permeability Filter Plate