P3406
Pentadecane
≥99%
Sinonimo/i:
n-Pentadecane
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)13CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.41
Beilstein:
1698194
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Densità del vapore
7.4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 91.6 °C)
Saggio
≥99%
Limite di esplosione
6.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. ebollizione
270 °C (lit.)
Punto di fusione
8-10 °C (lit.)
Densità
0.769 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Pentadecane is a linear alkane with high latent heat (~168 kJ/kg) and low melting point. These properties make it an ideal candidate as a phase change material (PCM) for cooling applications.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
The thermodynamic properties of n-pentadecane in the liquid state, determined by the results of measurements of sound velocity.
Dovnar D, et al.
High Temperature, 39(6), 835-839 (2001)
Thermal properties of n-pentadecane, n-heptadecane and n-nonadecane in the solid/liquid phase change region.
Velez C, et al.
International Journal of Thermal Sciences, 94, 139-146 (2015)
The capric?lauric acid and pentadecane combination as phase change material for cooling applications
Dimaano.RNM and Watanabe T
Applied Thermal Engineering, 22(4), 365-377 (2002)
Steven S Cox et al.
Environmental science & technology, 36(4), 709-714 (2002-03-07)
A model for predicting the rate at which a volatile organic compound (VOC) is emitted from a diffusion-controlled material is validated for three contaminants (n-pentadecane, n-tetradecane, and phenol) found in vinyl flooring (VF). Model parameters are the initial VOC concentration
Heber J Chacon-Madrid et al.
Environmental science & technology, 46(20), 11179-11186 (2012-09-14)
We use a two-dimensional volatility basis set (2D-VBS) box model to simulate secondary organic aerosol (SOA) mass yields of linear oxygenated molecules: n-tridecanal, 2- and 7-tridecanone, 2- and 7-tridecanol, and n-pentadecane. A hybrid model with explicit, a priori treatment of