Key Documents
76491
Sigma-Aldrich
Pentacontane
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
n-Pentacontane
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)48CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
703.34
Beilstein:
1807879
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
flakes
Punto di fusione
91-95 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C50H102/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-50H2,1-2H3
PFLUOWJPZLHUEA-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Triacontane 98%
Sigma-Aldrich
263842
Triacontane
Tetracontano analytical standard
Supelco
87086
Tetracontano
Hydrocarbon Mix certified reference material, 1000 μg/mL each component in cyclohexane
Supelco
49137-U
Hydrocarbon Mix
Dotriacontane 97%
Sigma-Aldrich
D223107
Dotriacontane