Key Documents
87086
Supelco
Tetracontano
analytical standard
Sinonimo/i:
n-tetracontano
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)38CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
563.08
Beilstein:
1800152
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
80-83 °C
80-84 °C (lit.)
applicazioni
petroleum
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H82/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3
KUPLEGDPSCCPJI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Il tetracontano può essere usato come standard interno nella determinazione quantitativa degli idrocarburi in campioni di suolo, usando gascromatografia abbinata a rilevatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID).
Per maggiori informazioni sulla tecnica strumentale adatta, consultare il certificato d′analisi del prodotto. Per ulteriore supporto, contattare l′assistenza tecnica.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Eicosane analytical standard
Supelco
44818
Eicosane
Dotetracontane analytical standard
Supelco
44250
Dotetracontane
Heptatriacontane analytical standard
Supelco
51848
Heptatriacontane
Tetrapentacontane analytical standard
Supelco
87992
Tetrapentacontane
Hexatriacontane analytical standard
Supelco
52919
Hexatriacontane
Manual for Soil Analysis - Monitoring and Assessing Soil Bioremediation (2005)
Protocolli
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane