18602
Mineral oil standard mixture Type A and B for EN ISO 9377-2
analytical standard, ~10 mg/mL in heptane (exact content on the reference material certificate)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
EN 9377-2
ISO
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
~10 mg/mL in heptane (exact content on the reference material certificate)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Densità
0.686 g/mL at 20 °C
applicazioni
environmental
petroleum
Formato
multi-component solution
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?