219274
Eicosane
99%
Sinonimo/i:
n-Eicosane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
9.8 (vs air)
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
220 °C/30 mmHg (lit.)
Punto di fusione
35-37 °C (lit.)
Solubilità
hexane: soluble 100 mg/mL, clear
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H42/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-20H2,1-2H3
CBFCDTFDPHXCNY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- to fabricate a modified carbon paste electrode composed of Cu2+-mediated salbutamol-imprinted polymer nanoparticles
- in formulation of microcapsules of n-eicosane coated with a polysiloxane
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane