Documenti fondamentali
N28906
Sigma-Aldrich
Nonadecane
99%
Sinonimo/i:
n-Nonadecane
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)17CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.52
Beilstein:
1742892
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
9.27 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 133.2 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
crystalline
liquid
waxy solid
Temp. autoaccensione
446 °F
P. eboll.
330 °C (lit.)
Punto di fusione
30-34 °C (lit.)
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Nonadecane is generally used as a subject in positron annihilation lifetime spectroscopy (PALS).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Heneicosane analytical standard
Supelco
51523
Heneicosane
n-Eicosane for synthesis
Sigma-Aldrich
8.20547
n-Eicosane
Tetradecane ≥99%
Sigma-Aldrich
172456
Tetradecane
Tetracosane 99%
Sigma-Aldrich
T8752
Tetracosane
Eicosane analytical standard
Supelco
44818
Eicosane
Pentadecane ≥98.0% (GC)
Sigma-Aldrich
76510
Pentadecane
Nonano ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
N29406
Nonano
Hexacosane 99%
Sigma-Aldrich
241687
Hexacosane
Positronium in the n-alkane binary mixture: Nonadecane-heneicosane.
Zgardzinska B, et al.
Chemical Physics Letters, 470(1-3), 72-74 (2009)
Positron annihilation and phase transitions in argon intercalated n-nonadecane.
Zgardzinska B, et al.
Chemical Physics, 335(1), 1-6 (2007)
Positronium in alkanes. From neat nonadecane to wax.
Zgardzinska B and Goworek T
Chemical Physics Letters, 547(1-3), 35-37 (2012)
Nickel-Catalyzed Suzuki Polycondensation for Controlled Synthesis of Ester-Functionalized Conjugated Polymers.
Qiu Y, et al.
Macromolecules, 49(13), 4757-4762 (2016)
C Pidgeon et al.
Analytical biochemistry, 181(1), 28-32 (1989-08-15)
Quantitating the lipid content in organic lipid solutions and extracted membrane preparations is described. Fourier transform infrared analysis of thin films using perdeuterated nonadecane as an internal standard permitted quantitation with greater than 95% accuracy.