172456
Tetradecane
≥99%
Sinonimo/i:
n-Tetradecane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.83 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 76.4 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
455 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. eboll.
252-254 °C (lit.)
Punto di fusione
5.5 °C (lit.)
Densità
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Tetradecane is also used as:
- A core material in the preparation of NEPCMs(nano-encapsulated phase change materials) along with sodium dodecyl sulfate as emulsifier, resorcin as system modifier, and urea–formaldehyde resin as the shell material.
- A selective solvent to study the phase behavior of block copolymer melts.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol