N29406
Nonano
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
n-nonano
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
agenzia
suitable for EPA 1613
Densità del vapore
4.41 (vs air)
Tensione di vapore
0.18 psi ( 37.7 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
401 °F
Limite di esplosione
2.9 %
dilution
(for general lab use)
Indice di rifrazione
n20/D 1.405 (lit.)
P. ebollizione
151 °C (lit.)
Punto di fusione
−53 °C (lit.)
Densità
0.718 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCC
InChI
1S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- The Ullman reaction and the hydrogenation of CO2 to form CH3OH in the presence of a copper catalyst.
- The porosity characterization of different carbons by “nonane blocking of micropores”.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-Xylene; Nonane; Decane; 1,2,4-Trimethylbenzene; Butylcyclohexane; Naphthalene
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)