8.06910
n-Octane
for synthesis
Sinonimo/i:
n-Octane
About This Item
Tensione di vapore
14 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
210 °C
Limite di esplosione
0.8-6.5 % (v/v)
P. eboll.
125-126 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-57 °C
Temp. transizione
flash point 13 °C
Densità
0.70 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- A oil phase in the preparation of zinc carbonate particles by reverse microemulsion technique.
- As a diluents in the solvent extraction of REEs(rare-earth elements) with extracting agent D2EHPA [di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid].
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.702 - 0.704
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup