Documenti fondamentali
246654
Sigma-Aldrich
Eptano
greener alternative
anhydrous, 99%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.20
Beilstein:
1730763
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
433 °F
Limite di esplosione
7 %
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
P. ebollizione
98 °C (lit.)
Punto di fusione
−91 °C (lit.)
Solubilità
water: insoluble
Densità
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Lavoriamo con dedizione per fornire prodotti alternativi verdi che aderiscano ad almeno uno dei 12 principi della chimica verde. L′eptano è un solvente da preferire a fini ambientali ed è un′alternativa verde all′esano, per cui è stato valorizzato tra i “Solventi e sostanze ausiliarie più sicuri”. Per maggiori informazioni, fare clic qui.
L′eptano è un idrocarburo lineare considerato un′alternativa verde rispetto all′esano che è più tossico.
Applicazioni
Alternative verdi all′esano.
Caratteristiche e vantaggi
Alternativa più ecologica dell′esano
Altre note
Per l′erogazione dei solventi, i contenitori Pure-Pac® II richiedono il MicroValve Micomatic Z560723.
Che cos′è un solvente ecologico? Un quadro esauriente per l′analisi dell′impatto ambientale dei solventi
Note legali
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Eptano puriss. p.a., reag. Ph. Eur., &#8805;99% n-heptane basis (GC)
Sigma-Aldrich
32287
Eptano
Pentano anhydrous, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
236705
Pentano
Eptano for spectroscopy Uvasol&#174;
Supelco
1.04366
Eptano
Eptano United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1304209
Eptano
Green chemistry tools to influence a medicinal chemistry and research chemistry based organisation
Alfonsi K, et al
Green Chemistry, 10(1), 31-36 (2008)
Edris Joonaki et al.
Scientific reports, 9(1), 11369-11369 (2019-08-08)
Understanding of possible molecular interactions at liquid-liquid and solid-liquid interfaces can shed lights onto the nature's design and authorise fine manipulation aptitude in biological, manufacturing, microfluidic and oil recovery applications. Of particular interest is the capability to control the aggregation
Zheng Yie Yap et al.
Genome medicine, 13(1), 55-55 (2021-04-14)
ATPase family AAA-domain containing protein 3A (ATAD3A) is a nuclear-encoded mitochondrial membrane-anchored protein involved in diverse processes including mitochondrial dynamics, mitochondrial DNA organization, and cholesterol metabolism. Biallelic deletions (null), recessive missense variants (hypomorph), and heterozygous missense variants or duplications (antimorph)
Sonochemical preparation of silane-coated titania particles.
Shafi KVPM, et al.
Langmuir, 17(5), 1726-1730 (2001)
A comprehensive modeling study of n-heptane oxidation.
Curran HJ, et al.
Combustion and Flame, 114(1), 149-177 (1998)