Key Documents
296821
Sigma-Aldrich
Nonano
anhydrous, ≥99%
Sinonimo/i:
n-nonano
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.26
Beilstein:
1696917
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 1613
Densità del vapore
4.41 (vs air)
Tensione di vapore
0.18 psi ( 37.7 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
401 °F
Limite di esplosione
2.9 %
Impurezze
<0.005% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Indice di rifrazione
n20/D 1.405 (lit.)
P. eboll.
151 °C (lit.)
Punto di fusione
−53 °C (lit.)
Densità
0.718 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCC
InChI
1S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il nonano è un alcano lineare presente soprattutto nei carburanti a base di petrolio.
Applicazioni
  • L'analisi metabolomica rivela che la fermentazione del Ligilactobacillus salivarius CCFM 1266 migliora la qualità dei prodotti lattiero-caseari. La ricerca dimostra l'utilità del nonano come marcatore di composti organici volatili (VOC) in studi di metabolomica finalizzati a valutare il miglioramento della qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso i processi di fermentazione, innalzando il controllo sulla qualità degli alimenti (Yan et al., 2024).
  • Studio dell'effetto della fermentazione combinata con l'enzimolisi sulla riduzione degli off-flavor dell'albume in polvere. Questo lavoro discute l'applicazione del nonano come indicatore per misurare la riduzione degli off-flavor nell'albume d'uovo in polvere, fornendo spunti per migliorare le qualità sensoriali dei prodotti alimentari (Chen et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Nonane-d20 98 atom % D
Sigma-Aldrich
456314
Nonane-d20
n-Octane for synthesis
Sigma-Aldrich
8.06910
n-Octane
Cyclooctane &#8805;99%
Sigma-Aldrich
C109401
Cyclooctane
Tridecane &#8805;99%
Sigma-Aldrich
T57401
Tridecane
Eptano biotech. grade, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
494526
Eptano
Optimization of pressurized hot water extraction of Lavandin essential oils via central composite design.
Kamali H, et al.
International Journal of ChemTech Research, 6(11), 4853-4861 (2014)
Optimization of process variables for essential oil from Lavandula angustifolia by PHWE using central composite design.
Kamali H, et al.
International Journal of ChemTech Research, 6(2), 1151-1161 (2014)
Condensation of a supersaturated vapor. VIII. The homogeneous nucleation of n-nonane.
Hung CH, et al.
J. Chem. Phys., 90(3), 1856-1865 (1989)
Oxidation kinetics of n-nonane: Measurements and modeling of ignition delay times and product concentrations.
Rotavera B, et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 33(1), 175-183 (2011)
Ad M J Ragas et al.
Environment international, 37(5), 872-881 (2011-04-01)
We performed a cumulative risk assessment for people living in a hypothetical urban environment, called Urbania. The main aims of the study were to demonstrate how a cumulative risk assessment for a middle-sized European city can be performed and to