360066
2,2,4-trimetilpentano
anhydrous, 99.8%
Sinonimo/i:
Isoottano
About This Item
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Tensione di vapore
41 mmHg ( 21 °C)
Saggio
99.8%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
745 °F
Limite di esplosione
6 %
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
P. eboll.
98-99 °C (lit.)
Punto di fusione
−107 °C (lit.)
Densità
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?