296317
Esadecano
anhydrous, ≥99%
Sinonimo/i:
n-esadecano, Cetano
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
7.8 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 105.3 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
395 °F
Impurezze
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. eboll.
287 °C (lit.)
Punto di fusione
18 °C (lit.)
Temp. transizione
solidification point 17.5-18.5 °C
Densità
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
dioctylfluorene)-b-poly(3-hexylthiophene) via Grignard metathesis chain growth polymerization.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane