D221104
Dodecane
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.96 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 47.8 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
401 °F
Limite di esplosione
8 %
tecniche
microbiological culture: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. ebollizione
215-217 °C (lit.)
Punto di fusione
−9.6 °C (lit.)
Densità
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Extraction of hydrocarbons from Botryococcus braunii.
- Pd/C catalyzed deoxygenation of stearic acid to synthesize biodiesel.
- Oxidativede sulfurization of dibenzothiophenes.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D221104-2.5L | |
D221104-2ML | |
D221104-100ML | 4061837236082 |
D221104-500ML | 4061837236105 |