Documenti fondamentali
8.20383
Sigma-Aldrich
n-Decane
for synthesis
Sinonimo/i:
n-Decane
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)8CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
Numero indice EU:
204-686-4
NACRES:
NA.22
Saggio:
≥94% (GC)
P. ebollizione:
174 °C/1013 mbar
Tensione di vapore:
1 hPa ( 16 °C)
Tensione di vapore
1 hPa ( 16 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥94% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
208 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
0.7-5.4 % (v/v)
Viscosità cinematica
<7 cSt(40 °C)
P. ebollizione
174 °C/1013 mbar
Punto di fusione
-30 °C
Temp. transizione
flash point 51 °C
Solubilità
0.00005 g/L
Densità
0.73 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C(CCCCC)CCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
n-Decane for synthesis. CAS 124-18-5, EC Number 204-686-4, chemical formula CH₃(CH₂)₈CH₃.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.728 - 0.732
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
n-Tetradecane for synthesis
Sigma-Aldrich
8.14767
n-Tetradecane
n-Hexadecane for synthesis
Sigma-Aldrich
8.20633
n-Hexadecane
Dodecane anhydrous, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
297879
Dodecane
Undecane &#8805;99%
Sigma-Aldrich
U407
Undecane