Documenti
8.18629
Sigma-Aldrich
n-Undecane
for synthesis
Sinonimo/i:
n-Undecane
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)9CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
Numero indice EU:
214-300-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.6 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
220 °C
Limite di esplosione
0.6-6.5 % (v/v)
kinematic viscosity
1.6 cSt(20 °C)
Punto di fusione
-26 °C
Temp. transizione
flash point 60 °C
Densità
0.74 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Reactive Extraction: The study explores the reactive extraction efficiencies of lactic acid and other organic acids using n-undecane in a solvent system (N Mungma, M Kienberger, M Siebenhofer - ChemEngineering, 2019).
  • Plasma Catalytic Degradation: Research on using cerium oxide-supported catalysts for the plasma catalytic degradation of n-undecane to reduce emissions from the printing industry (T Xia, S Yao, Z Wu, G Li, J Li - Journal of Hazardous Materials, 2022).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.739 - 0.741
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Decane analytical standard
Supelco
30540
Decane
Dodecane anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
297879
Dodecane
Decane anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
457116
Decane
Eptano anhydrous, 99%
Sigma-Aldrich
246654
Eptano