Key Documents
68070
Sigma-Aldrich
2-Methylnonane
≥98.5% (GC)
Sinonimo/i:
2-Methylnonane
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.28
Beilstein:
1696990
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.5% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.410
P. eboll.
166-169 °C (lit.)
Densità
0.726 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C10H22/c1-4-5-6-7-8-9-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
SGVYKUFIHHTIFL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Phytane analytical standard
Supelco
80165
Phytane
m-Cymene 99%
Sigma-Aldrich
255289
m-Cymene
Pristano synthetic, ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
P2870
Pristano
3-Methylhexane 99%
Sigma-Aldrich
M49801
3-Methylhexane