80165
Phytane
analytical standard
Sinonimo/i:
2,6,10,14-Tetramethylhexadecane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
69-71 °C/0.001 mmHg (lit.)
Densità
0.791 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
environmental
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
CCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C20H42/c1-7-18(4)12-9-14-20(6)16-10-15-19(5)13-8-11-17(2)3/h17-20H,7-16H2,1-6H3
GGYKPYDKXLHNTI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?