808541
TSKgel® G3000SWXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
Sinonimo/i:
Colonne TSKgel® SWXL
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Colonna per HPLC TSKgel® G3000SWXL , phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 08541
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
72 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
250 Å
pH di lavoro
2.5-7.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Note legali
Anticorpo
Applicazioni
Colonna analitica
Precolonna
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The results of this column stability study show that TSKgel G3000SWXL are highly stable; the efficiency and peak symmetry values show minimal variation from the first to the 1,000th injection.
These columns are designed to be operated with a simple and well established method (sodium phosphate mobile phase, pH 6.8) and are packed for use in both HPLC and UHPLC systems.
Protocolli
Calibration Curves for TSKgel® SW mAb Columns
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.