808542
TSKgel® G4000SWXL (8 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
Sinonimo/i:
Colonne TSKgel® SWXL
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Colonna per HPLC TSKgel® G4000SWXL, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 8 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 08542
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
35 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
8 μm
Dimensione pori
450 Å
pH di lavoro
2.5-7.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Note legali
Colonna analitica
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
808542 | 4061833671450 |