Documenti fondamentali
58338
Supelco
SUPELCOSIL LC-NH₂ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome del prodotto
Colonna per HPLC SUPELCOSIL LC-NH2, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L8
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL
Grado di funzionalizzazione
3% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 5.1 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Gruppo funzionale matrice
amino phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Descrizione generale
La colonna amminica viene generalmente impiegata per la separazione di monosaccaridi e disaccaridi. Come applicazione in fase normale, le colonne amminiche vengono utilizzate nell′industria petrolifera (vedere le colonne per HPLC SUPELCOSIL LC-NH2-NP per ulteriori dettagli).
Le colonne SUPELCOSIL LC-NH2 a base di silice separano i monosaccaridi, i disaccaridi e alcuni trisaccaridi; l′eluizione segue generalmente il peso molecolare in ordine crescente. La ritenzione diminuisce all′aumentare della proporzione acqua:acetonitrile nella fase mobile. Per ulteriori informazioni, richiedere T397126 (Zuccheri sulle colonne SUPELCOSIL LC-NH2).
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC e LC-MS
Note legali
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Flávia Santana Moraes et al.
Food chemistry, 217, 346-351 (2016-09-25)
An analytical method was developed and validated for the determination of maltodextrin in raw milk, using high-performance liquid chromatography with evaporative light scattering detection. Maltodextrin content was evaluated in adulterated raw milk using a Supelcosil LC-NH2 (25cm×4.6mm) column and isocratic
Maria Veselá et al.
Die Nahrung, 46(4), 251-255 (2002-09-13)
The degradation fo steroid glycoalkaloids (SGAs) has been studied in model solutions. The number of colony forming units (CFU) was determined using a nondirect (cultivation) method during all stages of fermentation. The changes in SGAs content were observed by HPLC
A L Huidobro et al.
Journal of chromatography. A, 1119(1-2), 238-245 (2005-12-21)
Ibuprofen arginate is a rapidly absorbed salt designed to promote more rapid onset of analgesia than commercially available forms of ibuprofen. Ibuprofen and arginine have very different polarities and this becomes in a chromatographic problem, further complicated with the determination
Protocolli
HPLC Analysis of Sugars on SUPELCOSIL™ LC-NH2
Chromatograms
application for HPLC