Documenti fondamentali
55205
Supelco
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Direct-Connect, for use with Supelguard cartridge (2 cm L. x 3 to 4.6 mm I.D.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Nome del prodotto
Supelguard Guard Cartridge Holder, Direct-Connect, for use with Supelguard cartridge (2 cm L. x 3 to 4.6 mm I.D.)
Materiali
stainless steel housing
Raccordi
female for 3.0, 4.0, or 4.6 mm I.D. Supelco brand HPLC columns
10-32 female Valco
Compatibilità
for use with Supelguard cartridge (2 cm L. x 3 to 4.6 mm I.D.)
Descrizione generale
Connects guard column directly to a modular analytical column.
Nota a piè di pagina
For 3.0, 4.0 and 4.6mm I.D. Supelco columns.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)