Documenti fondamentali
58997
Supelco
SUPELCOSIL LC-SCX (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Colonna SCX
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
Colonna HPLC LC-SCX SUPELCOSIL, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L52
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL
Parametri
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
170 m2/g
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid, propyl- phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
Intervallo di pH
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
Le colonne a scambio cationico LC-SCX, che possiedono gruppi di acido propilsolfonico fortemente acidi, vengono utilizzate per la separazione dei cationi. Regolare il pH, la forza ionica e la concentrazione dei modificatori organici per controllare la ritenzione e la selettività.
Applicazioni
La colonna LC-SCX HPLC Supelcosil è stata usata durante la purificazione e la caratterizzazione di 8-idrossiguanina (OH8Gua) da urine umane. È stata usata come colonna di scambio cationico durante la misurazione e l′estrazione di arsenico solubile in acqua da tessuti di animali marini liofilizzati, con cromatografia liquida ad alta prestazione-spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente (HPLC-ICP-MS). È stata usata anche nella separazione cromatografica dei composti dell′arsenico.
La colonna LC-SCX HPLC Supelcosil è stata usata durante la purificazione e la caratterizzazione di 8-idrossiguanina (OH8Gua) da urine umane. È stata usata come colonna di scambio cationico durante la misurazione e l′estrazione di arsenico solubile in acqua da tessuti di animali marini liofilizzati, con cromatografia liquida ad alta prestazione-spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente (HPLC-ICP-MS). È stata usata anche nella separazione cromatografica dei composti dell′arsenico. Può essere usata come colonna di scambio cationico per la separazione, l′identificazione e la determinazione dei composti dell′arsenico nel tessuto delle ostriche e dell′alga bruna Hijiki fuziforme con cromatografia liquida ad alta prestazione-spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente (HPLC-ICP-MS).
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur, ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Precolonna
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Comparison of three methods for the extraction of arsenic compounds from the NRCC standard reference material DORM-2 and the brown alga Hijiki fuziforme
Kuehnelt D, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 15(6), 445-456 (2001)
Urinary 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine as a biological marker of in vivo oxidative DNA damage.
Shigenaga MK
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 86 (24), 9697-9701 (1989)
Measurement of water-soluble arsenic species in freeze-dried marine animal tissues by microwave-assisted extraction and HPLC-ICP-MS.
Kirby J and Maher W.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 17 (8), 838-843 (2002)
Determination of total cationic and total anionic arsenic species in oyster tissue using microwave-assisted extraction followed by HPLC?ICP-MS
Chatterjee A
Talanta, 51(2), 303-314 (2000)
Determination of arsenic compounds in earthworms.
GEISZINGER A,.
Environmental Science & Technology, 32 (15), 2238-2243 (1998)