Documenti fondamentali
816049
Colonna HPLC TSKgel® QC-PAK GFC 300
phase diol, L × I.D. 15 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Sinonimo/i:
Colonne TSKgel® SWXL
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Lungh. × D.I.:
15 cm × 7.8 mm
Dimensione particelle:
5 μm
Matrice:
silica particle platform
Dimensione pori:
250 Å
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 16049
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
41 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 7.8 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
250 Å
pH di lavoro
2.5-7.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Le colonne TSKgel QC-PAK sono disponibili nelle linee TSKgel G2000SWxl e G3000SWxl. Queste colonne lunghe 15 cm e con particelle di 5 μm offrono la stessa risoluzione delle colonne TSKgel G2000SW e G3000SW da 30 cm e 10 μm in metà del tempo.
Stato fisico
Spedita in tampone fosfato 0,1 M a pH 6,7, contenente NaN3 allo 0,05% e Na2SO4 0,1 M.
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Precolonna
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)