818008
TSKgel® SWXL (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, diol phase
Sinonimo/i:
TSKgel® BioAssist® SWXL Guard Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® SWXL Columns, phase diol, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 7 μm particle size, PEEK hardware
Materiali
PEEK hardware
agenzia
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 18008
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
4 cm × 6 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
7 μm
Dimensione pori
25 Å
pH di lavoro
2.5-7.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Note legali
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)