820026
TSKgel® SWXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
Sinonimo/i:
TSKgel® BioAssist® G3SWXL HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® SWXL Columns, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size, PEEK hardware
Materiali
PEEK hardware
agenzia
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 20026
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
72 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
250 Å pore diameter
pH di lavoro
2.5-7.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Note legali
Colonna analitica
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
820026 | 4061835553075 |
820026-M | 4053252572913 |