Documenti fondamentali
808023
TSKgel® G5000PWXL (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinonimo/i:
Colonna HPLC TSKgel® a esclusione sterica (Tipo PW)
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome del prodotto
Colonna HPLC TSKgel® G5000PWXL, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 08023
Parametri
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
hydroxylated methacrylate phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
1000 Å pore diameter
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Usare le colonne TSKgel® G5000PWXL per l′analisi di polimeri lineari idrosolubili di peso non superiore a 1 milione di Da. La dimensione inferiore delle particelle delle colonne di tipo PWXLoffre una risoluzione 1,7 volte maggiore rispetto al tipo PW, rendendo le colonne PWXL più adatte agli scopi analitici.
Stato fisico
Spedita in acqua.
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur, ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)