Documenti fondamentali
805106
TSKgel® G3000PW (12 µm) HPLC Columns
L x I.D. 60 cm × 7.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nome del prodotto
Colonna HPLC TSKgel® a esclusione sterica (Tipo PW), phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 60 cm × 7.5 mm, 12 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L37
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 05106
Parametri
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
60 cm × 7.5 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
hydroxylated methacrylate phase
Dimensione particelle
12 μm
Dimensione pori
200 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Use the TSKgel G3000PW column for the analysis of water-soluble polymers of less than 50,000 Da molecular weight.
Stato fisico
Shipped in water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)