805109
Colonna HPLC TSKgel® a esclusione sterica (Tipo PW)
phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 60 cm × 7.5 mm, 17 μm particle size
Sinonimo/i:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 05109
Parametri
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
60 cm × 7.5 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
hydroxylated methacrylate phase
Dimensione particelle
17 μm
Dimensione pori
>1000 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Stato fisico
Note legali
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)