91917
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine
≥98.0% (sum of isomers, HPLC)
Sinonimo/i:
(±)-2-Amino-4-(trifluoromethyl)pentanoic acid
Saggio
≥98.0% (sum of isomers, HPLC)
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(CC(N)C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H10F3NO2/c1-3(6(7,8)9)2-4(10)5(11)12/h3-4H,2,10H2,1H3,(H,11,12)
XFGVJLGVINCWDP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?