Documenti fondamentali
73594
Supelco
Ammonio acetato
LiChropur, eluent additive for LC-MS
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2NH4
Numero CAS:
Peso molecolare:
77.08
Beilstein:
4186741
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
eCl@ss:
39021908
ID PubChem:
NACRES:
NB.21
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Livello qualitativo
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
Saggio
≥99.0% (calc. on dry substance, T)
Stato
solid
Qualità
LiChropur
tecniche
LC/MS: suitable
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
≤1% water
Residuo alla calcinazione
≤0.01% (as SO4)
pH
6.2-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
Punto di fusione
110-112 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Stringa SMILE
N.CC(O)=O
λ
1 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.015
λ: 280 nm Amax: ≤0.010
Compatibilità
passes test for LC-MS
applicazioni
PFAS testing
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′acetato di ammonio esiste come cristallo bianco. Si prepara da acido acetico e ammoniaca neutralizzando a pH 7,0. È ampiamente usato in chimica analitica, nei farmaci e nella tintura dei tessuti.
Applicazioni
L′acetato di ammonio è stato usato per preparare eluenti per UPLC-MS/MS e HPLC-MS/MS per confrontare l′effetto matrice di 9 composti farmaceutici in campioni ambientali acquosi. È stato usato anche come additivo per migliorare il rilevamento di fosfopeptidi utilizzando la MALDI-MS
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Componente della fase mobile
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Enhanced detection of phosphopeptides in matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry using ammonium salts.
Asara JM, Allison J.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 10(1), 35-44 (1999)
Comparison of matrix effects in HPLC-MS/MS and UPLC-MS/MS analysis of nine basic pharmaceuticals in surface waters.
Van De Steene JC, Lambert WE.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 19(5), 713-718 (2008)
Dale L. Perry
Handbook of Inorganic Compounds, 17-17 (1995)
J M Asara et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 10(1), 35-44 (1999-01-15)
Matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (MALDI MS) has been used successfully to detect phosphorylation sites in proteins. Applications may be limited by the low response of phosphopeptides compared to nonphosphorylated peptides in MALDI MS. The addition of ammonium salts to
Jet C Van De Steene et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 19(5), 713-718 (2008-03-18)
When developing an LC-MS/MS-method matrix effects are a major issue. The effect of co-eluting compounds arising from the matrix can result in signal enhancement or suppression. During method development much attention should be paid to diminishing matrix effects as much
Articoli
This study demonstrates the impact of various mobile phase modifiers on the separation; formate modifiers outperform acetate in terms of MS signals (or sensitivity) and chromatographic resolution.
Separation of Oxazepam; Desmethyldiazepam, analytical standard; Temazepam, analytical standard; Diazepam
Protocolli
Separation of p-Toluenesulfonic acid (PTSA); Pyrimethamine
HPLC Analysis of Human Growth Hormone (hGH) on Discovery® BIO PolyMA-WAX
HPLC Analysis of Toluene, Uracil and Cytosine on Chromolith(R) Performance Diol 100-4.6mm
Vedi tutto
Chromatograms
application for UHPLCapplication for HPLC