Documenti fondamentali
602590
Sigma-Aldrich
5,5,5-Trifluoro-L-leucine, N-t-Boc derivative
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H18F3NO4
Peso molecolare:
285.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Stato
solid
PM
285.26 by atom % calculation
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Stringa SMILE
CC(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H18F3NO4/c1-6(11(12,13)14)5-7(8(16)17)15-9(18)19-10(2,3)4/h6-7H,5H2,1-4H3,(H,15,18)(H,16,17)/t6?,7-/m0/s1
PLTXZUYAJDKNFI-MLWJPKLSSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)