359653
Boc-Ile-OH
≥97%
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-isoleucine, Boc-L-isoleucine
Saggio
≥97%
Attività ottica
[α]20/D +2.7°, c = 2 in acetic acid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
Punto di fusione
66-69 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8-/m0/s1
QJCNLJWUIOIMMF-YUMQZZPRSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
With a growing peptide drug market the fast, reliable and uncomplicated synthesis of peptides is of paramount importance.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
359653-5G | |
359653-25G | 4061831813326 |