Documenti fondamentali
487775
Sigma-Aldrich
Acetamide-15N
98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
CH3CO15NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
221 °C (lit.)
Punto di fusione
78-80 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC([15NH2])=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i3+1
DLFVBJFMPXGRIB-LBPDFUHNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)