Documenti fondamentali
15382
Sigma-Aldrich
Boc-β-Ala-OH
≥99.0% (TLC), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
Boc-β-alanine
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CO2CNHCH2CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.21
Beilstein:
1909986
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome del prodotto
Boc-β-Ala-OH, ≥99.0% (TLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (TLC)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
76-79 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCCC(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9-5-4-6(10)11/h4-5H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11)
WCFJUSRQHZPVKY-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)